Imprimer
Recharges de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2156-08 5476-02-EEU
115-3457EA 145 EUR
115-3457 115-0553
Recharges de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Un désinfectant pour les mains sans rinçage, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il préserve la santé de la peau.
  • Enrichi en revitalisants cutanés qui aident à maintenir l'hydratation de la peau et à améliorer la sensation générale de la peau
  • Tue 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs
  • La formulation à 70% d'alcool convient à un usage fréquent par le personnel hospitalier
  • Pompe amovible pour un recyclage plus facile
  • La recharge CLEAN SEALED™ aide à prévenir la contamination
  • Certifié Halal
Recommandé pour une utilisation sur des mains légèrement sales et en complément d'une bonne routine d'hygiène des mains.
Les flacons GOJO SMART-FLEX™ sont fabriqués à partir d'un matériau PET durable et recyclable qui offre une clarté cristalline tout en utilisant 30 % de matériau en moins que le PEHD rigide. La technologie d'effondrement contrôlé maintient la forme du flacon plus longtemps lors de la vidange.
Certifications: Bactéricide selon la norme EN 1500 (gel hydroalcoolique). Conforme aux normes EN 12791 (friction chirurgicale), EN 1276 et EN 13727, virucide selon la norme EN 14476, fongicide et levuricide selon la norme EN 13624, et EN1650 ; et mycobactéricide selon la norme EN 14348. Conforme au test d'altération des aliments : BS EN 4120:2007.
Informations de commande: Certaines de ces recharges font partie du programme de distributeurs gratuits GOJO. Pour recevoir un distributeur manuel GRATUIT, vous devez acheter au moins une recharge. Les distributeurs manuels disponibles pour cette offre sont le savon PURELL® ADX-12™ et PURELL® ES4, ainsi que le gel hydroalcoolique. Si vous souhaitez obtenir un distributeur sans contact GRATUIT, vous devez acheter une caisse de deux recharges pour recevoir un PURELL® TFX™ blanc et deux caisses de deux recharges chacune pour recevoir un PURELL® TFX™ métallique, un savon et un gel hydroalcoolique PURELL® ES6 ou un savon et un gel hydroalcoolique PURELL® ES8.