Imprimer
L-Thréonine ≥98.5%, soluble USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(-)-ThréonineH-Thr-OH
SPCMT1056-25GMEA 127 EUR
SPCMT1056-25GM
L-Thréonine ≥98.5%, soluble USP
L-Thréonine
Threonine, Crystal, USP is an amino acid that is used in the biosynthesis of proteins. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.