Imprimer
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Méthylparabène, 4-Hydroxybenzoate de méthyle
ME163-500GM ME163-50KGBL
SPCMME163-500GMEA 185 EUR
SPCMME163-500GM SPCMME163-50KGBL
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% NF
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Methylparaben, NF is an excipient used as a preservative. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark.
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
Indice Merck: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₈H₈O₃) 98.0 - 102.0 %
Color of Solution To Pass Test
Acidity To Pass Test
Residue On Ignition max. 0.1 %
Related Substances To Pass Test