Imprimer
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium ≥94.0% NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propyl parahydroxybenzoate sodium salt, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Propylparaben Sodium, Propylparaben sodium salt, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester sodium salt, Sodium 4-(propoxycarbonyl)phenolate, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide
P1457-500GM P1457-12KG P1457-50KGBL P1457-100GM
SPCMP1457-500GMEA 646 EUR
SPCMP1457-500GM SPCMP1457-12KG SPCMP1457-50KGBL SPCMP1457-100GM
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium ≥94.0% NF
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formule: C₁₀H₁₁NaO₃
Poids moléculaire: 202.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016477
Numéro CAS: 35285-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) 94.0 - 102.0 %
Completeness of Solution To Pass Test
pH of a 1 in 1000 Solution 9.5 - 10.5
Water max. 5.0 %
Chloride max. 0.035 %