Imprimer
Huile minérale blanche (pétrole)
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
M1293-200LTBL M1293-4LTGL
SPCMM1293-200LTBLEA 2840 EUR
SPCMM1293-200LTBL SPCMM1293-4LTGL
Huile minérale blanche (pétrole)
Huile minérale blanche (pétrole)
Light Mineral Oil, NF is used as a vehicle and humectant. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Point d'ébullition: 300
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5