Imprimer
Polyéthylèneglycol 300
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 300
PO108-2.5LTGL PO108-200LTBL PO108-20LT PO108-500MLGL
SPCMPO108-2.5LTGLEA 324 EUR
SPCMPO108-2.5LTGL SPCMPO108-200LTBL SPCMPO108-20LT SPCMPO108-500MLGL
Polyéthylèneglycol 300
Polyéthylèneglycol 300
Polyethylene Glycol 300, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3