Imprimer
Benzoate de denatonium, anhydre ≥99.5%, granuleux NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
DE101-25GM DE101-5GM DE101-1KGBL
SPCMDE101-25GMEA 1380 EUR
SPCMDE101-25GM SPCMDE101-5GM SPCMDE101-1KGBL
Benzoate de denatonium, anhydre ≥99.5%, granuleux NF
Benzoate de denatonium
Denatonium Benzoate, Anhydrous, Granular, NF is used as a denaturant and masking agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: C₂₈H₃₄N₂O₃
Poids moléculaire: 446.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031578
Numéro CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5% Min.