DL-α-Tocophérol, 1.1 IU/mg ≥96.0% USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(±)-α-Tocophérol
, all-rac-α-Tocophérol
, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol
Vitamin E, 1 mg = 0.74 alpha-tocopherol equivalents, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule:
C₂₉H₅₀O₂ Poids moléculaire: 430,71 g/mol Densité: 0,950 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006848 Numéro CAS: 10191-41-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay (C19H50O₂) | 96.0 - 102.0 % |
Acidity | To Pass Test |
Identification | To Pass Test |