Imprimer

D-Mannose 6-phosphate sodium salt ≥95%

Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

M3065-100MG M3065-1GM
SPCMM3065-100MGEA 384 EUR
SPCMM3065-100MG SPCMM3065-1GM
D-Mannose 6-phosphate sodium salt ≥95%
D-Mannose 6-phosphate sodium salt

Storage temperature - REFRIGERATE: Keep tightly closed.

Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135859
Numéro CAS: 70442-25-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay Approx. 95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR