Imprimer
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥98% BP, Ph. Eur., NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylparabene, 4-Hydroxybenzoate de propyle
PR133-500GM PR133-100GM PR133-12KG PR133-2.5KG PR133-25KGBL
SPCMPR133-500GMEA 215 EUR
SPCMPR133-500GM SPCMPR133-100GM SPCMPR133-12KG SPCMPR133-2.5KG SPCMPR133-25KGBL
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥98% BP, Ph. Eur., NF
Propyle hydroxy-4 benzoate
Propylparaben, NF, BP, EP is used as an antimicrobial preservative. All Spectrum Chemical NF, BP, EP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Indice Merck: 13,07958
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.