4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium ≥95.0% NF
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Methylparaben Sodium, NF is an excipient used as a preservative.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule:
C₈H₇NaO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016470 Numéro CAS: 5026-62-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) | 95.0 - 102.0 % |
Completeness of Solution | To Pass Test |
pH of a 1 in 1000 Solution | 9.5 - 10.5 |
Water | max. 5.0 % |
Chloride | max. 0.035 % |