Imprimer
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
C1403-100GM C1403-12KGBL C1403-1KGBL C1403-25GM
SPCMC1403-100GMEA 402 EUR
SPCMC1403-100GM SPCMC1403-12KGBL SPCMC1403-1KGBL SPCMC1403-25GM
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one NF
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formule: C₄H₇N₃O
Poids moléculaire: 113.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059730
Numéro CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.