Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99.8%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
91258.260EA 219 EUR
91258.260 91258.320
Diméthylsulfoxyde ≥99.8%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Diméthylsulfoxyde
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Indice Merck: 13,03285
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.8%
Evaporation residue max. 0.0004%
Water max. 0.05%
Color (Haz) max. 10
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Transmission (270 nm) min. 35%
Transmission (280 nm) min. 50%
Transmission (310 nm) min. 80%
Transmission (330 nm) min. 90%
Transmission (from 350 nm) min. 97%
Absorbance (270 nm) max. 0.46
Absorbance (280 nm) max. 0.30
Absorbance (310 nm) max. 0.10
Absorbance (330 nm) max. 0.05
Absorbance (from 350 nm) max. 0.013