Imprimer
Congélateurs coffres ULT, série TDE, –86 °C
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TDEC06386FV TDEC25286FV TDEC39686FV
HERATDEC06386FVEA 12140 EUR
HERATDEC06386FV HERATDEC25286FV HERATDEC39686FV
Congélateurs coffres ULT, série TDE, –86 °C
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs coffres à ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE établissent la norme en matière de performances et de stockage fiable des échantillons dans les situations d’utilisation intensive. Une solution durable avec une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.
  • Performance améliorée
  • Convivialité et durabilité
  • Alimenté par H-drive, économisez jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs à réfrigérant ultra-bas conventionnels
  • Trois
En savoir plus