Imprimer
Lecteur HH85 UHF ACD 2Dimg EU
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
310383 310384
BRDY310383EA 3010 EUR
BRDY310383 BRDY310384
Lecteur HH85 UHF ACD 2Dimg EU
Systèmes de code-barres
HH85 RFID ACD scanners are an excellent RFID scanning choice and are a perfect match for Brady SmartID solutions. Available in two versions: With or without LTE.
  • Lecteurs renforcés pour la collecte de données dans les environnements industriels difficiles
  • Conception ergonomique pour une utilisation prolongée, protection IP65 et résistance aux chutes
  • Lisibilité parfaite d’une multitude d’étiquettes RFID
  • Distance de lecture étendue grâce à l’antenne dipôle
  • Remplacement à chaud de la batterie vide et installation d’une nouve le complètement chargée en quelques secondes
The Brady HH83 models are perfect for daily RFID scanning. They enable users to pick up a large range of RFID signals and offer a great user experience.
RFID Capabilities: NFC/HF and UHF
Reading Speed: Up to 1000 tags per second
Focal Point: Up to 15 m
Display Resolution: 1280×720 pixels
Connectivity Options:
Non-LTE model: Bluetooth, USB 2.0, Wireless 802.11 a/b/g/n/ac
LTE model: 3G, 4G, Bluetooth, GPRS/EDGE, USB 2.0, Wireless 802.11 a/b/g/n/ac
Informations de livraison: Supplied with changeable battery (pre-installed), safety and regulations card, wrist strap.