Imprimer
Balances de laboratoire Micro, Cubis® II MCE
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MCE6.6S2S00-M MCE10.6S2S00-F MCE6.6S2S00-F MCE3.6P2S00-F MCE10.6S2S00-M MCE3.6P2S00-M
SARBMCE6.6S2S00-MEA 35040 EUR
SARBMCE6.6S2S00-M SARBMCE10.6S2S00-F SARBMCE6.6S2S00-F SARBMCE3.6P2S00-F SARBMCE10.6S2S00-M SARBMCE3.6P2S00-M
Balances de laboratoire Micro, Cubis® II MCE
Balances
Les microbalances Cubis® II MCE avec interface utilisateur intuitive offrent une précision de lecture de 1 μg et une capacité maximale comprise entre 3,1 et 10,1 g. Elles permettent de déterminer le poids exact de très petites quantités d'échantillons.
  • Balances modulaires haut de gamme avec des milliers de configurations matérielles et logicielles et un logiciel adaptable
  • Connectivité transparente
  • Flexibilité à long terme
  • Données prêtes à être soumises
  • Gouvernance grâce à la gestion des utilisateurs
  • Intégration des SOP
  • Applications intuitives
  • Notifications du centre d'état
Le pesage dans un environnement réglementé peut s'avérer complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts requis pour fournir la précision et la fiabilité des résultats exigés par l'industrie pharmaceutique. L'une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis® II de Sartorius.
Tous les modules de pesage de la balance Cubis® II sont conçus pour une utilisation intuitive, facilitée par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travail tout en réduisant la probabilité d'erreur humaine pendant la mesure. Elle offre des interfaces utilisateur modernes, une conformité pharmaceutique et GxP, y compris la gestion des données, l'intégrité des données et la connectivité, la manipulation ergonomique des échantillons, l'intégration facile des processus et une communication illimitée au plus haut niveau de précision.
Ces modèles MCE dotés d'une interface utilisateur essentielle disposent d'un écran tactile noir et blanc ainsi que de supports pour une manipulation ergonomique des échantillons et un nivellement motorisé automatique. Les balances sont dotées d'une technologie de pare-brise innovante, d'un capteur de gestes et d'une surveillance climatique. Grâce à leur traçabilité complète, les balances permettent d'atteindre la conformité à la partie 11 du CFR 21 et à l'annexe 11 de l'UE.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant