Imprimer
Méthanol, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool méthylique, Alcool à bruler
32213B-180L 32213B-500L
HONC32213B-180LEA 5580 EUR
HONC32213B-180L HONC32213B-500L
Méthanol, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64…65 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II