Imprimer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Anolyte for Coulometric Karl Fischer Titration, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34471-500ML 34471-6X500ML
HONC34471-500MLEA 449 EUR
HONC34471-500ML HONC34471-6X500ML
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Anolyte for Coulometric Karl Fischer Titration, Fluka™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration of ketones and Li-ion battery electrolytes, preferred for cells with diaphragm, acetonitrile-based, free of alcohols (free of CMR substances)
  • Assay of water Max. 50 ppm
  • Number of samples Min. 2