Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, solide cristallin
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
Formule:
C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd Point de fusion: 280…287 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14155707 Numéro CAS: 205319-10-4 |