Tétrahydrofuranne ≥99.9%, BioSyn™ pour biosynthèse, pour applications nécessitant une teneur en eau extrêmement faible, Burdick & Jackson™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 65 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –108 °C Densité: 0,89 g/cm3 (20 °C) Point éclair: –21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 UN: 2056 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 100 ppm |
Refractive index | 1.4065 - 1.4075 |
Peroxides (As H2O2) At Time Of Packaging | Max. 2 mg/l |