Imprimer
Acétonitrile, faible teneur en eau, BioSyn™, Conforme aux spécifications UV, Burdick & Jackson™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
BB017-2.5L BB017-4X2.5L
HONCBB017-2.5LEA 533 EUR
HONCBB017-2.5L HONCBB017-4X2.5L
Acétonitrile, faible teneur en eau, BioSyn™, Conforme aux spécifications UV, Burdick & Jackson™
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –46°C
Densité: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00071
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GC Analysis 99.9 % min.
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.3434 - 1.3446
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Absorbance at 200 nm Max. 0.05
Absorbance at 210 nm Max. 0.04
Absorbance at 225 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 190 nm
VaporPressure(Torr)at20°C 88.8