Imprimer
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
34671-2.5L 34671-4X2.5L
34671-2.5LEA 118 EUR
34671-2.5L HONC34671-4X2.5L
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique
Point d'ébullition: 64,7 °C (composant principal)
Point de fusion: –97,68 °C (composant principal)
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C) (composant principal)
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
UN: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 254 nm Min. 90 %
Transmittance at 230 nm Min. 10 %
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying