Imprimer
Housses élastiques pour la stérilisation à la vapeur, de forme rectangulaire, DuPont™ Tyvek® 1422A
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T2ASHEET0324E T2ASHEET1818E T2ASHEET2424E T2ASHEET2440E T2ASHEET2626E T2ASHEET2816E T2ASHT2838E2D2 T2ASHEET3014E T2ASHEET3024E T2ASHEET3434E T2ASHEET4080E T2ASHEET4233E T2ASHEET4320E T2ASHEET2436E T2ASHEET3034E
129-3040EA 3360 EUR
129-3040 129-3054 129-3013 129-2976 129-2977 129-2978 129-2995 129-2979 129-2980 129-2983 129-2987 129-2988 129-2989 129-2975 129-2982
Housses élastiques pour la stérilisation à la vapeur, de forme rectangulaire, DuPont™ Tyvek® 1422A
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation. Laissez les housses en place pendant l'installation pour éviter toute contamination microbienne et particulaire. Laissez-les en place pendant que les autres activités de mise en place de la ligne de remplissage sont effectuées.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des procédures opératoires normalisées d'emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur- autoclavable de 121
En savoir plus