Imprimer
Sacs poubelle pour salle blanche CRP irradiés aux rayons gamma, 2 mil.
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S3655CP1 S3655CP1DP S3655CP2 S3655CP2DP S3655CP3 S3655CP3DP S3655CP4 S3655CP4DP S3655CP5 S3655CP5DP S3655CP10 S3655CP10DP S2428CP1 S2428CP1DP S2428CP5 S2428CP5DP S2428CP10 S2428CP10DP
129-2939EA 1260 EUR
129-2939 129-2918 129-2917 129-2916 129-2915 129-2914 129-2913 129-2912 129-2907 129-2906 129-2920 129-2919 129-2959 129-2962 129-2963 129-2964 129-2960 129-2961
Sacs poubelle pour salle blanche CRP irradiés aux rayons gamma, 2 mil.
Sachets Sacs à déchets
Les sacs poubelle pré-stérilisés prêts à l'emploi facilitent l'élimination des déchets dans les zones de production pharmaceutique sans introduire de sources potentielles de contamination.
  • Irradié aux rayons gamma
  • Moyen pratique de contenir les déchets ou autres objets à retirer d'une zone de production aseptique
Ces sacs robustes sont fournis stériles dans des sachets Tyvek® faciles à ouvrir et éliminent la nécessité de stériliser ou d'aseptiser les conteneurs ou les sacs de déchets avant de les introduire dans l'environnement contrôlé. Le lot de chaque et de sacs comprend un numéroté pour la traçabilité.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.