Argatroban
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
MCI-9038
Formule:
C₂₃H₃₆N₆O₅S |
Numéro MDL:
MFCD23102419 Numéro CAS: 74863-84-6 |
Résultats des tests de spécification
Water | =<4 % |
Appearance (Form) | Powder |
HPLC | >=97.5 % |
Appearance (Color) | White to almost white |
Infrared spectrum | Conforms |