Imprimer
Thermostats de processus de chauffage et de refroidissement, Integral XT
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L002673 L002674 L002675 L002676 L002677 L002678 L002680 L002684 L002685 L002687 L002689 L002682 L002683 L002681
LAUDL002673EA 0 EUR
LAUDL002673 LAUDL002674 LAUDL002675 LAUDL002676 LAUDL002677 LAUDL002678 LAUDL002680 LAUDL002684 LAUDL002685 LAUDL002687 LAUDL002689 LAUDL002682 LAUDL002683 LAUDL002681
Thermostats de processus de chauffage et de refroidissement, Integral XT
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Systèmes de contrôle de température
Thermostat de process avec système de refroidissement intégré pour la thermostatisation dynamique d'un circuit externe.
  • Écran couleur TFT avec indication simultanée de la température de consigne et réelle, en plus d'une illustration graphique du profil de température
  • Navigation dans les menus facile dans sept langues différentes All, EN, FR, ES, IT, RU
  • Sélection des liquides caloporteurs avec les propriétés stockées
  • Saisie des données facile via un curseur et un clavier souple. Touche supplémentaire Tmax pour la surchauffe
  • SelfCheck pour le diagnostique du système
  • Régulateur proportionnel PID électronique, pour régulation interne ou externe
  • Fonction d'auto-adaptation pour la détermination des paramètres de régulation
  • Programmateur avec 150 segments température/temps, répartis sur 5 programmes. optimisé pour les rampes de température
Protection contre la baisse de niveau et protection de surchauffe réglable avec alarme audible pour fonctionnement avec liquides inflammables et ininflammables. Pompe Vario LAUDA (refoulante) avec 8 débits selectionnables ou régulation de la pression de la pompe.
Interface pour Pt100 externe integré, deuxième Pt100 externe faisable via module d'interface. Signal d'erreur par contact sec
Option pour évolution avec jusqu' à 2 modules d'interfaces (RS 232/485, Profibus, analogique, contact ou module EtherCAT). Serveur Web intégré pour une utilisation assistée par navigateur dans les réseaux locaux via PC, tablette ou smartphone, transmission sécurisée par authentification et cryptage.
Bypass ajustable avec limiteur de pression
Affichage digitale de la pression de la pompe
Petit volume interne et grand vase d' expansion non thermorégulé (système de superposition d'huile froide). Système SmartCool pour contrôle économique du froid avec compresseur automatique. Condenseur refroidit à l'eau. Groupe froid avec réfrigérants traditionnels (HFCs), conforme au règlement (UE) n ° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés. Max. pression de pompage : 3,1 bar ; débit : 65 L/min pour tous les modèles sauf IN 4XTW/IN 8XTW : 3,1 bar ; débit : 60 L/min, IN 1850XTN : 6 bar, débit : 120 L/min.
Informations de commande: Le tuyau, l'adaptateur et les systèmes de contrôle du débit sont disponibles à l'achat séparément. Livré avec interface Ethernet et USB, PT100 et contact de panne.
Attention: Capacité de refroidissement +200; +100; +20; +10; 0; −10; −20; −30; −40;−50; −60; −70; −80 and −90 °C.