Imprimer
Incubateurs agités, Varioshake série
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L003052 L003053 L003054
LAUDL003052EA 8830 EUR
LAUDL003052 LAUDL003053 LAUDL003054
Incubateurs agités, Varioshake série
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Incubateur à agitation avec mouvement orbital pour une recherche précise et reproductible.
  • Affichage et réglage numérique de la température via affichage LED, par pas de 0,1 ° C
  • Technologie de microprocesseur conviviale
  • Clavier à membrane avec symboles distinctifs
  • Contrôle de la température avec comportement PID
  • Valeurs limites d'alarme de sur et sous-température (optique et acoustique) réglables
  • Minuterie, contrôlée par microprocesseur, avec affichage du temps restant et signal acoustique à la fin du processus
  • Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 999 heures
  • Hotte en verre acrylique à charnière
Les modèles disposent d'un serpentin de refroidissement pour les applications en dessous de la température ambiante, ils conviennent à une utilisation dans des conditions ambiantes de 10 à 30 °C.
Les appareils arrêtent le mouvement d'agitation et le chauffage à l'ouverture des portes et disposent d'un limiteur de température électromécanique supplémentaire. Les unités disposent d'une interface série RS232 pour un transfert de données sans problème et sont entraînées par un moteur à courant alternatif protégé contre les surcharges.
Un mécanisme compact à faible usure avec équilibrage des masses assure la stabilité des modèles. La vitesse constante des unités, indépendamment de la charge, signifie que les incubateurs à agitation sont excellents pour une utilisation continue. Ils sont dotés d'un boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement et peinte par poudrage.
Informations de commande: Ivré sans accessoires. Plateaux d'agitation, tapis adhésifs, support antidérapant, portoirs pour tubes à essai, pinces pour flacons/ampoules à décanter et accessoires universels sont disponibles à commander séparément.