Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Masterflex® RQ Series Quick Disconnect Fittings, Avantor®
Raccords et connecteurs
Disconnect and reconnect your flow path with ease.
Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
Large ergonomic button and thumb pad with secure latch and optional integrated locking mechanism
Several connector configurations available in commonly used polypropylene and polycarbonate materials
Plugs and caps available to maintain fluid path integrity
RQ Series offers a cost effective solution for flexible tubing connections in single use systems. The connector set features a user-friendly interface that includes a large guarded button for a secure lock to guard against disconnects. Use these fittings to quickly connect and disconnect from your flow line. Simply order a body (female half) and an insert (male half).
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.