Imprimer
Seaux en acier inoxydable
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A586-10 A586-12 A586-15
SAMPA586-10EA 507 EUR
SAMPA586-10 SAMPA586-12 SAMPA586-15
Seaux en acier inoxydable
Godets
Ces seaux à usage général sont parfaits pour une utilisation dans tous les domaines de l'industrie.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L résistant aux produits chimiques
  • Conception robuste et résistante
  • Parfait pour les environnements corrosifs
La gamme de seaux en acier inoxydable des systèmes d'échantillonnage est constituée d'excellents seaux polyvalents qui peuvent être utilisés dans un grand nombre d'industries. Fabriqués en acier inoxydable 316L résistant aux produits chimiques, ils sont particulièrement adaptés aux environnements corrosifs.