Imprimer
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
467600050 467600250
ACRO467600050EA 55.8 EUR
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09970981
Numéro CAS: 53936-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%