Imprimer
Tedizolid
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-(3-Fluoro-4-(6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl)phenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
467580010 467582500
467580010.EA 309 EUR
467580010. 467582500.
Tedizolid
Tedizolid
Formule: C₁₇H₁₅FN₆O₃
Point de fusion: 201°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19442562
Numéro CAS: 856866-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 6%