Imprimer
L-Erythrulose
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
467300250 467301000
ACRO467300250EA 143 EUR
ACRO467300250 ACRO467301000
L-Erythrulose
L-Erythrulose
Formule: C₄H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004703
Numéro CAS: 533-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to brown viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 76.0%
Water ≤ 24.0%
Sulfated ash ≤ 4.5%