Imprimer
Imidacloprid
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
466750010 466752500
ACRO466750010EA 315 EUR
ACRO466750010 ACRO466752500
Imidacloprid
Imidacloprid
Formule: C₉H₁₀ClN₅O₂
Point de fusion: 134°C…146°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00468059
Numéro CAS: 138261-41-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141°C to 146°C
Loss on drying ≤ 1% (1g, 105°C)
HPLC ≥ 94%