Imprimer
Melanin (synthétique)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
466430010 466430050 466432500
ACRO466430010EA 212 EUR
ACRO466430010 ACRO466430050 ACRO466432500
Melanin (synthétique)
Melanin
Formule: C₁₈H₁₀N₂O₄
Poids moléculaire: 318.288 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00131581
Numéro CAS: 8049-97-6
EINECS: 232-473-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to black powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 44 to 55%
Nitrogen (N) 6 to 7.5%
Solubility (20mg/ml NH4OH 1N) Brown to very dark black
Residue after ignition ≤ 2% Ash