Imprimer
N-(Phosphonomethyl)glycine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Glyphosate
466180010 466180050
ACRO466180010EA 99.6 EUR
ACRO466180010 ACRO466180050
N-(Phosphonomethyl)glycine
N-(Phosphonomethyl)glycine
Formule: C₃H₈NO₅P
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055350
Numéro CAS: 1071-83-6
EINECS: 213-997-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 94%
Water ≤ 1%