Imprimer
Tenofovir
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010 465610050
ACRO465610010EA 84 EUR
ACRO465610010 ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Formule: C₉H₁₄N₅O₄P
Point de fusion: 283°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00943794
Numéro CAS: 147127-20-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 3%
HPLC ≥ 97.5%