Imprimer
Aprepitant
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)morpholino)methyl)-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
465310010 465312500
ACRO465310010EA 644 EUR
ACRO465310010 ACRO465312500
Aprepitant
Aprepitant
Formule: C₂₃H₂₁F₇N₄O₃
Poids moléculaire: 534.43 g/mol
Point de fusion: 255°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912491
Numéro CAS: 170729-80-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250°C to 255°C
Water ≤ 0.5%
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation +66° to +71° (20°C, 589nm) (1% in M%eOH)