Imprimer

Rocuronium bromide 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

465020010 465022500
ACRO465020010EA 405 EUR
ACRO465020010 ACRO465022500
Rocuronium bromide 97%
Rocuronium bromide
Formule: C₃₂H₅₃BrN₂O₄
Poids moléculaire: 609.69 g/mol
Point de fusion: 162°C…164°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867768
Numéro CAS: 119302-91-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0% (dry substance)
Loss on drying ≤ 6%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR