L-Phénylalanine 98,5-101,5 Dried USP, multi-compendial, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phénylalanine, 3-Phényl-L-alanine, 3-Phényl-L(-)-alanine
M.O.C. Category R
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 165.19 g/mol Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa) Point de fusion: 173 °C Densité: 0.754 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064227 Numéro CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Indice Merck: 14,07271 |