Imprimer
Agitateurs magnétiques, multipostes, avec boîtier de commande à distance
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 587 EUR
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Agitateurs magnétiques, multipostes, avec boîtier de commande à distance
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs magnétiques compacts avec entraînement VARIOMAG, scellés hermétiquement dans des boîtiers résistants en acier inoxydable (à l'exception des unités MINI, qui sont en plastique), particulièrement adaptés à une utilisation directe dans des bains-marie. En raison de leur taille, les agitateurs MINI sont spécialement conçus pour l'intégration à des instruments analytiques, des supports pour cuvettes ou des photomètres, bien que ces unités en plastique ne soient pas conçues pour une utilisation directe dans des bains. Les unités offrent jusqu'à 60 positions d'agitation. Le TELEMODULE 20 C offre quatre paramètres de puissance: 25%, 50%, 75% et 100% et peut stocker 3 programmes, le TELEMODULE 40 C offre dix paramètres de puissance différents allant de 10% à 100% et une interface RS232.
  • Commande à distance à l'aide d'une unité de commande distincte
  • Utilisation à des températures allant de -10 à +56 °C (100% d'humidité relative), en incubateur ou en chambre froide* avec l'unité de commande TELEMODULE 40 C
  • Agitateurs submersibles (à l'exception du MINI) particulièrement adaptés à une utilisation directe dans des bains-marie jusqu'à +50 °C (les micro unités jusqu'à +95 °C)
  • Fournis avec unité de commande TELEMODULE, 7 W (standard), TELEMODULE 20 C ou TELEMODULE 40 C de respectivement 20 ou 40 W
  • Commande simultanée de plusieurs unités avec vitesse synchronisée et conditions de fonctionnement identiques possible grâce à un distributeur de paillasse facultatif
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 68
Informations de livraison: Fournis avec unités de commande comme illustré.
Attention: * Micro 20 peut être utilisé entre -10 et +120 °C (dans un air sec)