Imprimer
Inserts pour les échantillonneurs manuels U-D Master
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1230T-05S 1230T-10S 1230T-30S 1230T-03S 1230T-15S
SAMP1230T-05SEA 384 EUR
SAMP1230T-05S SAMP1230T-10S SAMP1230T-30S SAMP1230T-03S SAMP1230T-15S
Inserts pour les échantillonneurs manuels U-D Master
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Inserts en acier inoxydable pour les échantillonneurs manuels U-D Master.
  • En acier inoxydable 316
Ces inserts sont idéaux pour aider à prévenir les erreurs d'échantillonnage. En changeant simplement les inserts d'échantillonnage, différents volumes peuvent être échantillonnés avec précision.