Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), billes, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00164506 Numéro CAS: 63231-69-6 EINECS: 215-283-8 |
Résultats des tests de spécification
Identification | Passes test |
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) | Min. 26.5 % |