Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, Cryopres™ USP pour la cryopréservation, stérilisé par filtration
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DMSO
092780145 092780148
092780145.EA 42.3 EUR
092780145. 092780148.
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, Cryopres™ USP pour la cryopréservation, stérilisé par filtration
Diméthylsulfoxyde
Cryopres™ Dimethyl sulfoxide is commonly used in cell cryopreservation, along with glycerol, to prevent damage to cell membranes during freezing. USP, Ph. Eur., sterile-filtered.
Attention: For laboratory use. Not for injection.
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (lit.)                      
Point de fusion: 16…19 °C (lit.)                      
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C (188.6 °F) (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Indice Merck: 13,03285