Imprimer
Cache-oreilles, casques Peltor™ WS™ ProTac XPI
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MT15H7AWS6-111 MT15H7AWS6 MT15H7P3EWS6
MMMAMT15H7AWS6-111EA 1480 EUR
MMMAMT15H7AWS6-111 MMMAMT15H7AWS6 MMMAMT15H7P3EWS6
Cache-oreilles, casques Peltor™ WS™ ProTac XPI
Protège-oreilles Protège-oreilles avec radio
Peltor™ WS™ ProTac XPI est une gamme de casques Bluetooth® dépendants du niveau sonore pour une protection auditive efficace sans compromettre la communication. Ils sont disponibles dans une couleur jaune haute visibilité, avec un serre-tête, un tour de cou ou une fixation de casque, et sont également disponibles avec des connecteurs d'accessoires FLX2.
  • Dépendant du niveau pour une écoute ambiante
  • Connectivité Bluetooth® pour une connexion transparente
  • Bluetooth® multiPoint pour la connexion simultanée de jusqu'à deux appareils
  • Microphone à tige antibruit classé IP68 pour une communication facile entre utilisateurs
  • Jaune haute visibilité pour plus de sécurité
  • Fonction PLT (push-to-listen) pour une activation simple de la fonction dépendante du niveau
  • SNR 33 dB (SNR 31 dB avec casque attaché)
  • SNR 34 dB (utilisé en combinaison avec des anneaux de gel HY80, 32 dB si casque attaché)
Les casques Peltor™ WS™ ProTac XPI offrent une protection auditive avec une communication sans fil efficace pour les environnements bruyants. Ces casques sont équipés de microphones dépendant du niveau pour les sons ambiants et facilitent la communication dans les environnements bruyants, tout en protégeant les utilisateurs contre les bruits temporaires ou intermittents. Lorsque la fonction dépendante du niveau est désactivée ou même désactivée, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction PTL (push-to-listen). Cela active l'écoute ambiante pour les opérations où une meilleure connaissance de la situation est requise. Une simple pression sur n'importe quel bouton réinitialisera l'écoute ambiante au réglage préféré.
Les casques disposent d'une connectivité multipoint Bluetooth® pour une connexion transparente simultanée à jusqu'à deux appareils externes compatibles Bluetooth. Ils disposent d'un microphone à tige antibruit classé IP68 pour des performances optimisées dans les zones à fort bruit, permettant une communication claire entre les utilisateurs.
Tous les casques sont disponibles dans une couleur jaune haute visibilité. Ils nécessitent des piles AA ou un pack NiMH rechargeable, offrant une autonomie de 45 heures. Ils sont disponibles avec serre-tête, serre-nuque ou fixation pour casque. Certains casques sont disponibles avec le système d'accessoires FLX2 pour une connexion par câble supplémentaire, simple et fiable à un assortiment de radios bidirectionnelles les plus courantes. Ceci s'ajoute à un PTT robuste et facile à utiliser sur le casque pour une transmission radio facile.