Imprimer
Bouchons d'oreilles avec arceau, E-A-Rcap™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E-A-RCaps™
MMMAEC01000SEA 2910 EUR
MMMAEC01000S
Bouchons d'oreilles avec arceau, E-A-Rcap™
Bouchons d'oreille Arceaux anti-bruits
La protection auditive à bande E-A-Rcaps™ est équipée d'embouts semi-auriculaires conçus pour sceller l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux.
  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 23 dB
  • La bande flexible et durable peut être lavée et réutilisée plusieurs fois
  • Bouchons en mousse souple en forme de gousse pour bloquer le conduit auditif
  • Idéal pour un port intermittent, le bracelet peut être facilement rangé autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Compatible avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Obtenez l'une des protections auditives à bande les plus légères du marché avec les bouchons d'oreille à bande 3M™ E-A-Rcaps™. Ils comportent des capuchons en mousse confortables sur une bande flexible. Le bouchon d'oreille en forme de capuchon en polyuréthane doux et lisse scelle efficacement le conduit auditif, offrant une protection certifiée CE de 23 dB, testée selon la norme EN 352.
Idéales pour les environnements sales, les dosettes sont simples à enfoncer sans avoir besoin de rouler. Le faible bruit de transmission à travers la bande améliore l'acceptation par l'utilisateur. Ils peuvent être rangés confortablement autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui est particulièrement pratique lorsque vous vous déplacez fréquemment dans des environnements bruyants. Le bracelet est lavable et réutilisable et les capsules de rechange 3M™ E-A-RCaps™ sont remplaçables et disponibles à l'achat séparément.