Imprimer
Lunettes de sécurité, Virtua™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71500-00002 715001AF 715001AF-BULK VIRTUA0
MMMA71500-00002EA 8.2 EUR
MMMA71500-00002 MMMA715001AF MMMA715001AF-BULK MMMAVIRTUA0
Lunettes de sécurité, Virtua™
Lunettes
Les lunettes de sécurité Virtua™ présentent une conception enveloppante sans monture pour une couverture complète et des branches flexibles profilées pour assurer le confort. Les protections latérales intégrées offrent une protection supplémentaire contre les objets volants.
  • Lunettes de protection basiques unisexes économiques pour une protection à usage unique
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l'ajustement et empêche le glissement
  • La conception offre une clarté maximale, une excellente couverture et un large champ de vision
  • Facile à nettoyer
Obtenez une protection oculaire abordable à usage unique pour les visiteurs sur place avec les lunettes de sécurité Virtua™. Ces lunettes de sécurité présentent une conception enveloppante qui assure une couverture complète et un large champ de vision. Les branches flexibles profilées assurent un ajustement serré et confortable, et la lentille offre une clarté maximale et dispose d'un revêtement anti-rayures pour une durabilité accrue.