Imprimer
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 500
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF501AF-BLK SF501ASP-BLK SF501SGAF-BLK SF501SGAFBLKFM SF501SGAF-GRN SF501SGAF-RED SF502SGAF-BLK SF505SGAF-DGR SF507SGAF-BLK SF528SGAF-DGR
MMMASF501AF-BLKEA 16.9 EUR
MMMASF501AF-BLK MMMASF501ASP-BLK MMMASF501SGAF-BLK MMMASF501SGAFBLKFM MMMASF501SGAF-GRN MMMASF501SGAF-RED MMMASF502SGAF-BLK MMMASF505SGAF-DGR MMMASF507SGAF-BLK MMMASF528SGAF-DGR
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 500
Lunettes
Les lunettes de sécurité de la série SecureFit™ 500 présentent une forme de lentille stylisée avec des branches qui s'ajustent automatiquement pour offrir un ajustement sûr et confortable.
  • Lunettes de sécurité élégantes et compatibles avec des branches à cliquet réglables pour ajuster la lentille aux traits du visage et à la position des lunettes
  • La technologie innovante des branches de diffusion de pression SecureFit ™ offre une égalisation confortable de la pression
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures (disponible sur certains modèles)
  • Protection contre les UV jusqu'à 400 nm
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l'ajustement et empêche le glissement
  • Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des cache-oreilles et offrent une protection latérale solide
  • Facile à nettoyer
Protection oculaire contemporaine conçue pour le confort et la compatibilité. Ces lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et offrent un look élégant et élégant. La technologie des branches à diffusion de pression offre un ajustement confortable, avec des nervures fendues qui assurent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s'ajuster automatiquement à la taille de la tête du porteur. La conception de ces lunettes de sécurité applique une pression sur l'arrière de la tête moins sensible au lieu des tempes, assurant un ajustement confortable même lors de mouvements rapides de la tête. Les branches à cliquet réglables offrent une personnalisation encore plus grande en permettant aux utilisateurs d'ajuster la lentille en fonction des traits du visage et de la position des lunettes. Ces lunettes se combinent bien avec des cache-oreilles.