Imprimer
Joints mousse et TPE
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF500-FOAM S2000-FOAM TCCSFI
MMMASF500-FOAMEA 854 EUR
MMMASF500-FOAM MMMAS2000-FOAM MMMATCCSFI
Joints mousse et TPE
Lunettes
Les joints en mousse et TPE sont une gamme d'inserts de protection conçus pour les lunettes de sécurité 3M™.
  • L'insert comble l'espace entre les lunettes et le visage du porteur pour augmenter les niveaux de protection
  • Le joint en mousse offre une meilleure absorption des chocs mécaniques
  • Le joint en mousse offre également un confort supplémentaire et une protection contre la transpiration
  • Joint TPE (avec ou sans insert rx-prescription) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses particules de poussière
  • Conçu pour s'adapter à des gammes spécifiques de lunettes de sécurité 3M™
Réduisez le risque de blessures causées par des projectiles et autres débris avec les joints en mousse et TPE 3M™.
Les inserts en mousse remplissent l'espace entre les lunettes et le visage du porteur, créant une couche de protection supplémentaire pour aider à prévenir les blessures causées par des projectiles volants et d'autres débris dangereux. Certains offrent également un confort supplémentaire et une protection contre la transpiration, ce qui les rend idéaux pour les personnes travaillant dans des conditions chaudes et humides.
Le joint en TPE offre une protection contre les liquides et les grosses particules de poussière.