Imprimer
Clobetasol propionate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cloβsol propionate, Clobetasol-17-propionate, 21-Chloro-9ɑ-fluoro-11β,17ɑ-dihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-Propionate
466820010 466820050
ACRO466820010EA 69.5 EUR
ACRO466820010 ACRO466820050
Clobetasol propionate ≥97%
Clobetasol propionate
Formule: C₂₅H₃₂ClFO₅
Poids moléculaire: 466.97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058499
Numéro CAS: 25122-46-7
EINECS: 246-634-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Crystalline powder, White to almost white
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196.0°C to 200.0°C
HPLC >=97.0 %
Loss on drying =<0.5 %