Imprimer
Orthophosphate de tripotassium 90+ %, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium phosphate trisodique, tri-Potassium phosphate
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 68.1 EUR
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
Orthophosphate de tripotassium 90+ %, pur
Orthophosphate de tripotassium
Formule: K₃O₄P
Poids moléculaire: 212.27 g/mol
Point de fusion: 1340 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036295
Numéro CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Indice Merck: 12,07830
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %